2,3,5-三溴噻吩 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
T0956-25G T0956-250G
TCIAT0956-25GEA 0 CNY
TCIAT0956-25G TCIAT0956-250G
2,3,5-三溴噻吩 ≥98.0% (by GC)
2,3,5-三溴噻吩
分子式: C₄HBr₃S
分子量: 320.83 g/mol
沸点: 80
溶点: 29
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014521
CAS号: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&vid=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %