3-苯基吡啶 ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P1040-25G P1040-5G
TCIAP1040-25GEA 0 CNY
TCIAP1040-25G TCIAP1040-5G
3-苯基吡啶 ≥94.0% (通过GC)
3-苯基吡啶
分子式: C₁₁H₉N
沸点: 274°C
溶点: 76…77 °C
密度: 1,08 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006380
CAS号: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&vid=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %