2,6-二叔丁基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2419-25G D2419-5G
TCIAD2419-25GEA 0 CNY
TCIAD2419-25G TCIAD2419-5G
2,6-二叔丁基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,6-二叔丁基-4-甲基吡啶
分子式: C₁₄H₂₃N
沸点: 226°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006305
CAS号: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %