2,4,6-三甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,6-三甲基氮杂苯, 可力丁
T0716-25ML T0716-500ML
TCIAT0716-25MLEA 0 CNY
TCIAT0716-25ML TCIAT0716-500ML
2,4,6-三甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-三甲基吡啶
分子式: C₈H₁₁N
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 171°C
溶点: -43
闪点: 58°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006338
CAS号: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN号: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 14,09718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&vid=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %