4-(3-苯丙基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0218-25G P0218-500G
TCIAP0218-25GEA 0 CNY
TCIAP0218-25G TCIAP0218-500G
4-(3-苯丙基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
4-(3-苯丙基)吡啶
分子式: C₁₄H₁₅N
沸点: 322 °C (1013 hPa)
密度: 1,0224 g/cm³ (20 °C)
闪点: 136°C
MDL编号: MFCD00047458
CAS号: 2057-49-0
EINECS: 218-159-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&vid=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %