3,4-二氨基吡啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1149-1G D1149-5G
TCIAD1149-1GEA 0 CNY
TCIAD1149-1G TCIAD1149-5G
3,4-二氨基吡啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二氨基吡啶
分子式: C₅H₇N₃
沸点: 262 °C (1013 hPa)
溶点: 218…219 °C
闪点: 240 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006401
CAS号: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02986
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&vid=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %