五氟吡啶 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine
P0926-25G
P0926-5G
TCIAP0926-25GEA
0
CNY
TCIAP0926-25G
TCIAP0926-5G
五氟吡啶 ≥98.0% (by GC)
五氟吡啶
分子式:
C₅F₅N 沸点: 83°C 溶点: –41 °C 密度: 1,54 g/cm³ (20 °C) 闪点: 25°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006225 CAS号: 700-16-3 EINECS: 211-839-9 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |