2,3,5,6-四氟吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1778-1G T1778-5G
TCIAT1778-1GEA 0 CNY
TCIAT1778-1G TCIAT1778-5G
2,3,5,6-四氟吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2,3,5,6-四氟吡啶
分子式: C₅HF₄N
沸点: 101°C
密度: 1,499 g/cm³ (20 °C)
闪点: 31°C
MDL编号: MFCD00011734
CAS号: 2875-18-5
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&vid=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %