2-Bromo-6-chloropyridine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3609-1G B3609-5G
TCIAB3609-1GEA 0 CNY
TCIAB3609-1G TCIAB3609-5G
2-Bromo-6-chloropyridine ≥98.0% (通过GC)
2-Bromo-6-chloropyridine
分子式: C₅H₃BrClN
MDL编号: MFCD00181262
CAS号: 5140-72-7
EINECS: 225-904-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&vid=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&prid=web&clid=SAPDAM