2-溴吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
B0650-100ML
B0650-25ML
B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA
0
CNY
TCIAB0650-100ML
TCIAB0650-25ML
TCIAB0650-500ML
2-溴吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-溴吡啶
分子式:
C₅H₄BrN 沸点: 194°C 密度: 1,62 g/cm³ (20 °C) 闪点: 54°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006219 CAS号: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN号: 2929 ADR: 6.1,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |