2-萘酚 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
N0027-25G N0027-250G
TCIAN0027-25GEA 0 CNY
TCIAN0027-25G TCIAN0027-250G
2-萘酚 ≥99.0% (通过GC)
2-萘酚
分子式: C₁₀H₈O
沸点: 286 °C (1013 hPa)
密度: 1,217 g/cm³ (20 °C)
闪点: 153 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004067
CAS号: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&vid=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency