二氯磷酸苯酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二氯化磷酸苯酯, 苯基磷二氯化物, 苯氧基磷酰二氯
P0209-25G P0209-500G
TCIAP0209-25GEA 0 CNY
TCIAP0209-25G TCIAP0209-500G
二氯磷酸苯酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
二氯磷酸苯酯
分子式: C₆H₅Cl₂O₂P
分子量: 210.98 g/mol
沸点: 240°C
MDL编号: MFCD00002067
CAS号: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN号: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&vid=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %