二苯基碘酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
D2356-25G D2356-5G
TCIAD2356-25GEA 0 CNY
TCIAD2356-25G TCIAD2356-5G
二苯基碘酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
二苯基碘酰氯
分子式: C₁₂H₁₀ClI
分子量: 316.57 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011909
CAS号: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e090762c3560ff27d646ac4a9b7acb7a5520f73c&vid=e090762c3560ff27d646ac4a9b7acb7a5520f73c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity