氨基胍重碳酸盐 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
A0307-25G A0307-500G
TCIAA0307-25GEA 0 CNY
TCIAA0307-25G TCIAA0307-500G
氨基胍重碳酸盐 ≥99.0% (通过滴定分析)
氨基胍重碳酸盐
分子式: C₂H₈N₄O₃
MDL编号: MFCD00012949
CAS号: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&vid=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency