1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1270-25G D1270-500G
TCIAD1270-25GEA 0 CNY
TCIAD1270-25G TCIAD1270-500G
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯
分子式: C₉H₁₆N₂
沸点: 83°C
闪点: 116°C
MDL编号: MFCD00006930
CAS号: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN号: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&vid=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %