苯甲酰二茂铁 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 苯甲酰基二茂铁
B0886-25G B0886-5G
TCIAB0886-25GEA 0 CNY
TCIAB0886-25G TCIAB0886-5G
苯甲酰二茂铁 ≥98.0% (by GC)
苯甲酰二茂铁
分子式: C₁₇H₁₄FeO
MDL编号: MFCD00001431
CAS号: 1272-44-2
EINECS: 215-054-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08491c80d87208e25eec9eccc7673e20f960aef9&vid=08491c80d87208e25eec9eccc7673e20f960aef9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C