双(环戊二烯基)二氯化锆(IV) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二(环戊二烯基)二氯化锆(IV), 二氯二茂锆
Z0007-25G Z0007-5G
TCIAZ0007-25GEA 0 CNY
TCIAZ0007-25G TCIAZ0007-5G
双(环戊二烯基)二氯化锆(IV) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
双(环戊二烯基)二氯化锆(IV)
分子式: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
分子量: 292.32 g/mol
MDL编号: MFCD00003726
CAS号: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
UN号: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&vid=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %