3,4-二氢-2-甲氧基-2H-吡喃 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D1554-25ML D1554-500ML
TCIAD1554-25MLEA 0 CNY
TCIAD1554-25ML TCIAD1554-500ML
3,4-二氢-2-甲氧基-2H-吡喃 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二氢-2-甲氧基-2H-吡喃
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 127°C
闪点: 16°C
MDL编号: MFCD00006560
CAS号: 4454-05-1
EINECS: 224-698-3
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&vid=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %