3-Hydrazinobenzoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0799-25G H0799-5G
TCIAH0799-25GEA 0 CNY
TCIAH0799-25G TCIAH0799-5G
3-Hydrazinobenzoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
3-Hydrazinobenzoic acid
分子式: C₇H₈N₂O₂
MDL编号: MFCD00191447
CAS号: 38235-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&vid=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %