丁炔二酸二甲酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl 2-butynedioate
A0090-25ML A0090-500ML
TCIAA0090-25MLEA 0 CNY
TCIAA0090-25ML TCIAA0090-500ML
丁炔二酸二甲酯 ≥96.0% (by GC)
丁炔二酸二甲酯
分子式: C₆H₆O₄
沸点: 198°C
闪点: 86°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008456
CAS号: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&vid=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %