亚甲基二膦酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: MDP, 亚甲磷酸
M0843-1G M0843-5G
TCIAM0843-1GEA 0 CNY
TCIAM0843-1G TCIAM0843-5G
亚甲基二膦酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
亚甲基二膦酸
分子式: CH₆O₆P₂
分子量: 176 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002139
CAS号: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN号: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,05792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf670a87237580e2143ead571124340c8504446f&vid=bf670a87237580e2143ead571124340c8504446f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C