四乙二醇二甲醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0497-25ML B0497-500ML
TCIAB0497-25MLEA 0 CNY
TCIAB0497-25ML TCIAB0497-500ML
四乙二醇二甲醚 ≥98.0% (通过GC)
四乙二醇二甲醚
分子式: C₁₀H₂₂O₅
沸点: 276°C
闪点: 140°C
MDL编号: MFCD00008505
CAS号: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Merck Index: 14,09208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&vid=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %