四乙二醇单甲醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: mPEG4-OH
T1372-25G T1372-5G
TCIAT1372-25GEA 0 CNY
TCIAT1372-25G TCIAT1372-5G
四乙二醇单甲醚 ≥98.0% (by GC)
四乙二醇单甲醚
分子式: C₉H₂₀O₅
沸点: 125°C
MDL编号: MFCD00041756
CAS号: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e418a76f884bc2df14e25c56bddcffe73149d7&vid=c3e418a76f884bc2df14e25c56bddcffe73149d7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %