三缩四乙二醇 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 双[2-(2-羟基乙氧基)乙基]醚, 四(乙二醇), 四甘醇
T0099-25G T0099-500G
TCIAT0099-25GEA 0 CNY
TCIAT0099-25G TCIAT0099-500G
三缩四乙二醇 ≥95.0% (by GC)
三缩四乙二醇
分子式: C₈H₁₈O₅
分子量: 194.23 g/mol
沸点: 328°C
闪点: 194°C
MDL编号: MFCD00002879
CAS号: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&vid=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %