三乙二醇单甲醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基三甘醇
T0709-25ML T0709-500ML
TCIAT0709-25MLEA 0 CNY
TCIAT0709-25ML TCIAT0709-500ML
三乙二醇单甲醚 ≥98.0% (by GC)
三乙二醇单甲醚
分子式: C₇H₁₆O₄
分子量: 164.2 g/mol
沸点: 248°C
溶点: –45°C
闪点: 134°C
MDL编号: MFCD00002875
CAS号: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&vid=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %