氨基乙醛缩二甲醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-二甲氧基乙胺
A0801-25ML A0801-250ML
TCIAA0801-25MLEA 0 CNY
TCIAA0801-25ML TCIAA0801-250ML
氨基乙醛缩二甲醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
氨基乙醛缩二甲醇
分子式: C₄H₁₁NO₂
沸点: 136°C
闪点: 53°C
MDL编号: MFCD00008135
CAS号: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN号: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&vid=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %