N,N-二甲氨基乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Di-Me-Gly-OEt
D0726-25G D0726-500G
TCIAD0726-25GEA 0 CNY
TCIAD0726-25G TCIAD0726-500G
N,N-二甲氨基乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
N,N-二甲氨基乙酸乙酯
分子式: C₆H₁₃NO₂
分子量: 131.17 g/mol
沸点: 40°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00009175
CAS号: 33229-89-9
EINECS: 251-411-9
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&vid=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %