乙酰氨基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 乙酰胺基丙二酸二乙酯
A0015-25G A0015-500G
TCIAA0015-25GEA 0 CNY
TCIAA0015-25G TCIAA0015-500G
乙酰氨基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
乙酰氨基丙二酸二乙酯
分子式: C₉H₁₅NO₅
MDL编号: MFCD00009146
CAS号: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency