1,3-丙酮二羧酸二甲酯 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-氧代戊二酸二甲酯
A0056-25G A0056-500G
TCIAA0056-25GEA 0 CNY
TCIAA0056-25G TCIAA0056-500G
1,3-丙酮二羧酸二甲酯 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-丙酮二羧酸二甲酯
分子式: C₇H₁₀O₅
分子量: 174.15 g/mol
沸点: 150°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008462
CAS号: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&vid=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %