1,3-丙酮二羧酸二乙酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
A0055-25ML A0055-500ML
TCIAA0055-25MLEA 0 CNY
TCIAA0055-25ML TCIAA0055-500ML
1,3-丙酮二羧酸二乙酯 ≥95.0% (通过GC)
1,3-丙酮二羧酸二乙酯
分子式: C₉H₁₄O₅
沸点: 250°C
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD00009200
CAS号: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&vid=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %