1,4-丁二基二缩水甘油醚 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 0 CNY
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
1,4-丁二基二缩水甘油醚 ≥93.0% (通过GC)
分子式: C₁₀H₁₈O₄
沸点: 160°C
闪点: 140°C
MDL编号: MFCD00005146
CAS号: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %