丁基缩水甘油醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Araldite RD-1, 丁氧基甲基环氧乙烷
B0697-25ML B0697-500ML
TCIAB0697-25MLEA 0 CNY
TCIAB0697-25ML TCIAB0697-500ML
丁基缩水甘油醚 ≥98.0% (by GC)
丁基缩水甘油醚
分子式: C₇H₁₄O₂
分子量: 130.19 g/mol
闪点: 59°C
MDL编号: MFCD00005145
CAS号: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
UN号: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&vid=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %