亚磷酸二苄酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苄基亚磷酸酯
P1016-25G P1016-250G
TCIAP1016-25GEA 0 CNY
TCIAP1016-25G TCIAP1016-250G
亚磷酸二苄酯 ≥95.0% (by GC)
亚磷酸二苄酯
分子式: C₁₄H₁₅O₃P
分子量: 262.25 g/mol
沸点: 165°C
MDL编号: MFCD00004774
CAS号: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Merck Index: 14,03014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&vid=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %