吉拉尔特试剂 T ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B0457-25G B0457-500G
TCIAB0457-25GEA 0 CNY
TCIAB0457-25G TCIAB0457-500G
吉拉尔特试剂 T ≥98.0% (通过滴定分析)
吉拉尔特试剂 T
分子式: C₅H₁₄ClN₃O
MDL编号: MFCD00012009
CAS号: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Merck Index: 14,04429
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&vid=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency