1,3-二碘-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3657-25G D3657-5G
TCIAD3657-25GEA 0 CNY
TCIAD3657-25G TCIAD3657-5G
1,3-二碘-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
1,3-二碘-5,5-二甲基海因
分子式: C₅H₆I₂N₂O₂
溶点: 198°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00020867
CAS号: 2232-12-4
UN号: 3085
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&vid=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %