1,3-二氯-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1783-25G D1783-500G
TCIAD1783-25GEA 0 CNY
TCIAD1783-25G TCIAD1783-500G
1,3-二氯-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
1,3-二氯-5,5-二甲基海因
分子式: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MDL编号: MFCD00003190
CAS号: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN号: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,03065
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&vid=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C