1,3-二溴-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1265-25G D1265-500G
TCIAD1265-25GEA 0 CNY
TCIAD1265-25G TCIAD1265-500G
1,3-二溴-5,5-二甲基海因 ≥97.0% (通过滴定分析)
1,3-二溴-5,5-二甲基海因
分子式: C₅H₆Br₂N₂O₂
MDL编号: MFCD00003189
CAS号: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN号: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,03017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1729258a51ce9fd3373eae5debfb7741b21aefa&vid=e1729258a51ce9fd3373eae5debfb7741b21aefa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency