苄基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
B0423-25ML B0423-500ML
TCIAB0423-25MLEA 0 CNY
TCIAB0423-25ML TCIAB0423-500ML
苄基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
苄基丙二酸二乙酯
分子式: C₁₄H₁₈O₄
沸点: 300°C
MDL编号: MFCD00009166
CAS号: 607-81-8
EINECS: 210-142-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&vid=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %