顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C0493-25G C0493-500G
TCIAC0493-25GEA 0 CNY
TCIAC0493-25G TCIAC0493-500G
顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐
分子式: C₈H₈O₃
MDL编号: MFCD00005916
CAS号: 935-79-5
EINECS: 213-308-7
UN号: 2698
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&vid=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency