半胱胺盐酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 巯乙胺, 2-氨基乙硫醇, 硫化乙醇胺, 2-巯基乙胺, β-巯基乙胺
A0296-25G A0296-500G
TCIAA0296-25GEA 0 CNY
TCIAA0296-25G TCIAA0296-500G
半胱胺盐酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
半胱胺盐酸盐
分子式: C₂H₇NS·HCl
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012904
CAS号: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Merck Index: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&vid=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C