N,N′-二甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3811-25G D3811-5G
TCIAD3811-25GEA 0 CNY
TCIAD3811-25G TCIAD3811-5G
N,N′-二甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
N,N′-二甲基-1,3-丙二胺
分子式: C₅H₁₄N₂
沸点: 140°C
闪点: 20°C
MDL编号: MFCD00008292
CAS号: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN号: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&vid=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %