N,N′-二叔丁基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,2-双(叔丁基氨基)乙烷
D2638-25ML
D2638-500ML
TCIAD2638-25MLEA
0
CNY
TCIAD2638-25ML
TCIAD2638-500ML
N,N′-二叔丁基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N′-二叔丁基乙二胺
分子式:
C₁₀H₂₄N₂ 沸点: 198°C 闪点: 62°C |
MDL编号:
MFCD00014996 CAS号: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 UN号: 2735 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |