6-Methoxypicolinic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M2189-1G M2189-5G
TCIAM2189-1GEA 0 CNY
TCIAM2189-1G TCIAM2189-5G
6-Methoxypicolinic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
6-Methoxypicolinic acid
分子式: C₇H₇NO₃
MDL编号: MFCD06800962
CAS号: 26893-73-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9774680787ee5872ed6d9ad3f9e722cd19e46809&vid=9774680787ee5872ed6d9ad3f9e722cd19e46809&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C