1,1′-二甲基二茂铁 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1273-25G D1273-5G
TCIAD1273-25GEA 0 CNY
TCIAD1273-25G TCIAD1273-5G
1,1′-二甲基二茂铁 ≥93.0% (通过GC)
1,1′-二甲基二茂铁
分子式: C₁₂H₁₄Fe
MDL编号: MFCD00001425
CAS号: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&vid=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C