双(环戊二烯)镍(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1574-1G D1574-5G
TCIAD1574-1GEA 0 CNY
TCIAD1574-1G TCIAD1574-5G
双(环戊二烯)镍(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
双(环戊二烯)镍(II)
分子式: C₁₀H₁₀Ni
MDL编号: MFCD00001441
CAS号: 1271-28-9
EINECS: 215-039-0
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&vid=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %