苯基丙二酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Diethyl 2-phenylmalonate
P0311-25ML P0311-500ML
TCIAP0311-25MLEA 0 CNY
TCIAP0311-25ML TCIAP0311-500ML
苯基丙二酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
苯基丙二酸二乙酯
分子式: C₁₃H₁₆O₄
分子量: 236.27 g/mol
沸点: 285°C
MDL编号: MFCD00009144
CAS号: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&vid=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %