6-Aminopicolinic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A2188-1G A2188-5G
TCIAA2188-1GEA 0 CNY
TCIAA2188-1G TCIAA2188-5G
6-Aminopicolinic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-Aminopicolinic acid
分子式: C₆H₆N₂O₂
溶点: 315°C
MDL编号: MFCD00233711
CAS号: 23628-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&vid=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %