亚磷酸三丁酯 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0362-25ML T0362-500ML
TCIAT0362-25MLEA 0 CNY
TCIAT0362-25ML TCIAT0362-500ML
亚磷酸三丁酯 ≥93.0% (通过GC)
亚磷酸三丁酯
分子式: C₁₂H₂₇O₃P
闪点: 129°C
MDL编号: MFCD00009437
CAS号: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&vid=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %