(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 0 CNY
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (通过GC)
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
分子式: C₆H₁₅N
沸点: 102°C
闪点: 1°C
MDL编号: MFCD00008078
CAS号: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
UN号: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %