琥珀酰氯 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丁二酰氯
S0110-25G S0110-250G
TCIAS0110-25GEA 0 CNY
TCIAS0110-25G TCIAS0110-250G
琥珀酰氯 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
琥珀酰氯
分子式: C₄H₄Cl₂O₂
分子量: 154.98 g/mol
沸点: 192°C
闪点: 76°C
MDL编号: MFCD00000749
CAS号: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN号: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&vid=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %